Få mere at vide
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzen, 98%
Artikelnummer. 11312227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312227 1 g 1g
11322227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09709.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 17938-13-5 | C16H22Si2 | 270,522 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17938-13-5
Molekylær formel C16H22Si2
Molekylvægt (g/mol) 270.522
MDL nummer MFCD00135433
InChI nøgle CMTMWEXUJQSPCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis trimethylsilyl ethynyl benzene, 1,4-bis trimethylsilylethynyl benzene, 1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl benzene, trimethyl-2-4-2-trimethylsilylethynyl phenyl ethynyl silane, trimethyl 2-4-2-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, acmc-20ap2w, trimethyl 4-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, benzene,1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 522492
IUPAC navn trimethyl-[2-[4-(2-trimethylsilylethynyl)phenyl]ethynyl]silan
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(C=C1)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Smeltepunkt 119 °C til 121 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2840618
Formel vægt 270.53
Procent renhed 98%