Få mere at vide
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyn, 98%
Beskrivelse
1,4-bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyn anvendes i Negishi-protokollen til syntese af glycosylerede oligo(ethynylen)er. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyn anvendes i Negishi-protokollen til syntese af glycosylerede oligo(ethynylen)er. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne |
| Smeltepunkt | 110 °C til 113 °C |
| Mængde | 5 g |
| Tæthed | 0.752 |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1758268 |
| Synonym | 1,4-bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl buta-1,3-diyne, trimethyl 4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl silane, btmsbd, acmc-1ctvu, bis trimethylsiyl butadiyne, ksc491i6r, bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, bis trimethylsilyl butadiyne |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | trimethyl(4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl)silan |
| PubChem CID | 138279 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne