Få mere at vide
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, 98%
Artikelnummer. 11387306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387306 1 g 1g
11397306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09246.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4526-07-2 | C10H18Si2 | 194.42 g/mol
1,4-bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyn anvendes i Negishi-protokollen til syntese af glycosylerede oligo(ethynylen)er. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyn anvendes i Negishi-protokollen til syntese af glycosylerede oligo(ethynylen)er. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4526-07-2
Molekylær formel C10H18Si2
Molekylvægt (g/mol) 194.42
MDL nummer MFCD00009839
InChI nøgle LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Smeltepunkt 110°C to 113°C
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1758268
Synonym 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
IUPAC navn 3-methyl-4-propan-2-ylanilin;hydrochlorid
PubChem CID 2796270
Formel vægt 194.43
Procent renhed 98%