Få mere at vide
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzen, TRC
Artikelnummer. 30394405
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30394405 25 g
1 options
Artikelnummer. 30394405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58874025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 433-19-2
Molekylær formel C8H4F6
Mængde 25 g
Synonym 1,4-Di(trifluoromethyl)benzene, NSC 61992PTF-TFM, p-Bis(trifluoromethyl)benzene, p-Trifluoromethylbenzotrifluoride, p-Xylene hexafluoride, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-p-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
SMIL FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,4-bis(trifluoromethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 214.11
Formel vægt 214.0217