Få mere at vide
1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene |
| CAS | 68-36-0 |
| Molekylær formel | C8H4Cl6 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, 1,4-di(Trichloromethyl)benzene, Bitriben, Chloksil, Chloxil, Chloxyl, Chloxyle, Cloxil, Geksol, Hetol, Hexachloroparaxylol, Hexachloroxylene, Hexichol, Khloxil, NSC 41883, Polytrem, p-Bis(perchloromethyl)benzene, p-Bis(trichloromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexachloro-p-xylene, ω,ω'-Hexachloro-p-xylene, ω-Hexachloro-p-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)c1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,4-bis(trichloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.84 |
| Formel vægt | 309.8444 |