Få mere at vide
1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10615592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615592 1 g Glass bottle 1g
10417750 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615592 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154170010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-36-0
Molekylær formel C8H4Cl6
Molekylvægt (g/mol) 312.82
MDL nummer MFCD00000791
InChI nøgle OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
PubChem CID 6233
IUPAC navn 1,4-bis(trichloromethyl)benzene
SMIL ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Bis(trichloromethyl)benzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106°C to 110°C
Farve Yellow
Kogepunkt 312°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H4(CCl3)2
Mængde 1 g
Beilstein 05, 385
Merck Index 15, 1304
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 2.07 mPa.s (120°C)
Formel vægt 312.83
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.