Få mere at vide
1,4-Bis(trichloromethyl)-2,5-dichlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(trichloromethyl)-2,5-dichlorobenzene |
| CAS | 2142-29-2 |
| Molekylær formel | C8H2Cl8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,4-Dichloro-2,5-bis(trichloromethyl)-Benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2Cl8/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H |
| SMIL | Clc1cc(c(Cl)cc1C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,4-dichloro-2,5-bis(trichloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.73 |
| Formel vægt | 377.7665 |