Få mere at vide
1,4-Bis[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]-piperazine, TRC
Artikelnummer. 30346801
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346801 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB585325100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine
CAS 547730-06-3
Molekylær formel C14 H22 N2 O4
Mængde 100 mg
Synonym Piperazine, 1,4-bis[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]-, 1,4-Bis[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine, 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h11-12H,1-10H2
SMIL O=C(C1CCCO1)N2CCN(CC2)C(=O)C3CCCO3
IUPAC navn [4-(oxolane-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 282.34
Formel vægt 282.158