Få mere at vide
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene, 97%
Artikelnummer. 15413927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413927 1 g 1g
15423927 5 g 5g
15433927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30395.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1849-27-0 | C22H14 | 278.354 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1849-27-0
Molekylær formel C22H14
Molekylvægt (g/mol) 278.354
MDL nummer MFCD00160829
InChI nøgle FPVSTPLZJLYNMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis 2-phenylethynyl benzene, benzene,1,4-bis 2-phenylethynyl, p-bis phenylethynyl benzene, 1,4-bis phenylethynyl benzene #, 1,4-bis 2-phenyl-ethynyl-benzene
PubChem CID 624226
IUPAC navn 1,4-bis(2-phenylethynyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Mængde 1 g
Formel vægt 278.36
Procent renhed 97%