Få mere at vide
1,4-Bis(p-tolylamino)anthracene-9,10-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solvent Green 3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-7-11-19(12-8-17)29-23-15-16-24(30-20-13-9-18(2)10-14-20)26-25(23)27(31)21-5-3-4-6-22(21)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3 |
| Formel vægt | 418.1681 |