Få mere at vide
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzen, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 254.47 |
| Procent renhed | 97% |