missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Bis(maleimido)butane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis-maleimidobutane |
| CAS | 28537-70-4 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2 |
| SMIL | O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | 1-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butyl]pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.23 |
| Formel vægt | 248.0797 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?