Få mere at vide
1,4-Bis(diphenylfosfin) butan, 98 %
Artikelnummer. 10452451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10452451 25 g Glasflaske 25g
10442451 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296460250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 7688-25-7 | C28H28P2 | 426,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7688-25-7
Molekylær formel C28H28P2
Molekylvægt (g/mol) 426.48
MDL nummer MFCD00003051
InChI nøgle BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane, dppb, phosphine, 1,4-butanediylbis diphenyl, 4-diphenylphosphanyl butyl diphenylphosphane, unii-35hp6ltd2d, tetramethylenebis diphenylphosphine, 35hp6ltd2d, 4-diphenylphosphanylbutyl diphenyl phosphane, 1,4-bis-diphenylphosphino butane
PubChem CID 82124
IUPAC navn 4-diphenylphosphanylbutyl(diphenyl)phosphan
SMIL C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Bis(diphenylphosphino)butane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130,0 °C til 137,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 1254
Formel vægt 426.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver