Få mere at vide
1,4-bis(difluormethyl)benzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026273
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11429737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22193.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 369-54-0 | C8H6F4 | 178.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-54-0
Molekylær formel C8H6F4
Molekylvægt (g/mol) 178.13
MDL nummer MFCD01320708
InChI nøgle VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
PubChem CID 2734031
IUPAC navn 1,4-bis(difluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Tæthed 1.312
Kogepunkt 83°C to 84°C (30 mmHg)
Flammepunkt 63°C (145°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 178.13
Procent renhed 98%