Få mere at vide
1,4-Bis(difluoromethyl)benzen, 98%
Artikelnummer. 11439737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439737 5 g 5g
11429737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22193.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 369-54-0 | C8H6F4 | 178,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-54-0
Molekylær formel C8H6F4
Molekylvægt (g/mol) 178.13
MDL nummer MFCD01320708
InChI nøgle VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
PubChem CID 2734031
IUPAC navn 1,4-bis(difluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Tæthed 1.312
Kogepunkt 83 °C til 84 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Mængde 5 g
Formel vægt 178.13
Procent renhed 98%