Få mere at vide
1,4-Bis(chloromethyl)benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(chloromethyl)benzene |
| CAS | 623-25-6 |
| Molekylær formel | C8H8Cl2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,4-Di(chloromethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzyl chloride, p-Bis(chloromethyl)benzene, p-Chloromethylbenzyl chloride, p-Di(chloromethyl)benzene, p-Dichloroxylylenep-Xylene-a,a’-dichloride, p-Xylylene dichloridea,a’-Dichloro-p-xylene, a,a’-Dichloro-p-xylol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | ClCc1ccc(CCl)cc1 |
| IUPAC navn | 1,4-bis(chloromethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.06 |
| Formel vægt | 174.0003 |