Få mere at vide
1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17933646
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933646 25 mg
17904266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17933646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0380.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
CAS 346451-15-8
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C30 H28 Cl2 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. D (EP), Cetirizine Imp. D (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. F (EP), Meclozine Imp. F (EP), 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1,4-Bis(4-chlorobenzhydryl)piperazine, Buclizine Hydrochloride Imp. A (BP), Cetirizine Dihydrochloride Impurity D, Meclozine Dihydrochloride Impurity F, Cetirizine Impurity D, Meclozine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C30H28Cl2N2/c31-27-15-11-25(12-16-27)29(23-7-3-1-4-8-23)33-19-21-34(22-20-33)30(24-9-5-2-6-10-24)26-13-17-28(32)18-14-26/h1-18,29-30H,19-22H2
SMIL Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c5ccccc5
IUPAC navn 1,4-bis[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin
Molekylvægt (g/mol) 487.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 486,163 g/mol