Få mere at vide
1,4-Bis(3-chlorophenyl)-piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(3-chlorophenyl)-piperazine |
| CAS | 79975-63-6 |
| Molekylær formel | C16 H16 Cl2 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,4-Bis-3-chlorophenylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16Cl2N2/c17-13-3-1-5-15(11-13)19-7-9-20(10-8-19)16-6-2-4-14(18)12-16/h1-6,11-12H,7-10H2 |
| SMIL | Clc1cccc(c1)N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC navn | 1,4-bis(3-chlorophenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.22 |
| Formel vægt | 306.0691 |