Få mere at vide
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 11313206
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313206 100 g 100g
11303206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12508.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.20 DKK
    1094.65 DKK / 100g
    Spare 241.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 7209-38-3 | C10H24N4 | 200,33 g/mol
1,4-bis(3-aminopropyl)piperazin blev brugt til at funktionalisere naturlig montmorillonit (M) og syntetisk kanemit (K)1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-bis(3-aminopropyl)piperazin blev brugt til at funktionalisere naturlig montmorillonit (M) og syntetisk kanemit (K)1.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7209-38-3
Molekylær formel C10H24N4
Molekylvægt (g/mol) 200.33
MDL nummer MFCD00006161
InChI nøgle XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 3-aminopropyl piperazine, 1,4-piperazinedipropanamine, 3,3'-piperazine-1,4-diyl bis propan-1-amine, bis aminopropyl piperazine, n,n'-bis 3-aminopropyl piperazine, unii-7gvx6c734b, bapp, ccris 8915, 1,4-di 3-aminopropyl piperazine, 3,3'-piperazine-1,4-diyldipropan-1-amine
PubChem CID 81629
IUPAC navn 3-[4-(3-aminopropyl)piperazin-1-yl]propan-1-amin
SMIL C1CN(CCN1CCCN)CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Smeltepunkt 14 °C
Tæthed 0.973
Kogepunkt 150 °C til 152 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 162 °C (323 °F)
Brydningsindeks 1.5018
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 111747
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 200.33
Procent renhed 98%