missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Bis(3-(2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazine, TRC

Artikelnummer. 30341527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341527 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB586705250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine]
CAS 2376-89-8
Molekylær formel C36 H34 F6 N4 S2
Mængde 250 mg
Synonym 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine], Fluphenazine Dihydrochloride Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C36H34F6N4S2/c37-35(38,39)25-11-13-33-29(23-25)45(27-7-1-3-9-31(27)47-33)17-5-15-43-19-21-44(22-20-43)16-6-18-46-28-8-2-4-10-32(28)48-34-14-12-26(24-30(34)46)36(40,41)42/h1-4,7-14,23-24H,5-6,15-22H2
SMIL FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCCN5c6ccccc6Sc7ccc(cc57)C(F)(F)F)CC4)c2c1
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-10-[3-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 700.8
Formel vægt 700.2129
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.