Få mere at vide
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene, 99%
Artikelnummer. 11485643
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485643 25 g 25g
11475643 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13534.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13280-61-0 | C24H22 | 310.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13280-61-0
Molekylær formel C24H22
Molekylvægt (g/mol) 310.44
MDL nummer MFCD00008529
InChI nøgle QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Synonym 1,4-bis 2-methylstyryl benzene, bis-msb, p-bis o-methylstyryl benzene, benzene, 1,4-bis 2-2-methylphenyl ethenyl, 1,4-di 2-methylstyryl benzene, 1,4-bis 2-methylstyryl benzene bis-msb, benzene, p-bis o-methylstyryl, 1,4-di-2-methylstyryl benzene, 2-menthylstyrene, 1-methyl-2-2-4-2-2-methylphenyl ethenyl phenyl ethenyl benzene
PubChem CID 5378735
IUPAC navn 1,4-bis[(E)-2-(2-methylphenyl)ethenyl]benzen
SMIL CC1=CC=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Smeltepunkt 179°C to 184°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2375845
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 310.44
Procent renhed 99%