Få mere at vide
1,4-bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439746
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439746 10 g 10g
11349246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20259.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1992-15-0 | Molekylformel: C12H6F12O2 | Molekylvægt: 410,16 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1992-15-0
Molekylær formel C12H6F12O2
Molekylvægt (g/mol) 410.16
MDL nummer MFCD00042091
InChI nøgle YTJDSANDEZLYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis hexafluoro-alpha-hydroxyisopropyl benzene, 2,2'-1,4-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, 1,4-bis perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzene, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl phenyl propan-2-ol, 1,4-bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrakis trifluoromethyl-1,4-benzenedimethanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethy l phenyl propan-2-ol, 2,2'-p-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoro-2-propyl benzene
PubChem CID 631065
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
SMIL OC(C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Smeltepunkt 92 °C til 95 °C
Kogepunkt 100 °C (20 mmHg)
Mængde 10 g
Formel vægt 410.16
Procent renhed 98%