Få mere at vide
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 15491188
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491188 25 g 25g
15481188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55063.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-96-3 | C8H18N2O2 | 174,244 g/mol
Det anvendes til afsvovling, afkulningsekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes til afsvovling, afkulningsekstraktion.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-96-3
Molekylær formel C8H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.244
MDL nummer MFCD00006157
InChI nøgle VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-piperazinediethanol, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanol, 1,4-bis 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl piperazine, 1,4-di 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-dihydroxyethylpiperazine, n,n'-di 2-hydroxyethyl piperazine, unii-eq349pkx8y, piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, 1,4-bis beta-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 67151
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMIL C1CN(CCN1CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Smeltepunkt 133 °C til 136 °C
Kogepunkt 215 °C til 220 °C (50 mmHg)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 174.24
Procent renhed 99%