Få mere at vide
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazin, 98%
Beskrivelse
Det anvendes til afsvovling, afkulningsekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes til afsvovling, afkulningsekstraktion.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine |
| Smeltepunkt | 133 °C til 136 °C |
| Kogepunkt | 215 °C til 220 °C (50 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 174.24 |
| Procent renhed | 99% |