Få mere at vide
1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzene |
| CAS | 13001-39-3 |
| Molekylær formel | C24H16N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Fluorescent Agent ER, ER 1, 2,2'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile, 2,2'-(1,4-Phenylenedi-2,1-ethenediyl)bis[benzonitrile], 1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16N2/c25-17-23-7-3-1-5-21(23)15-13-19-9-11-20(12-10-19)14-16-22-6-2-4-8-24(22)18-26/h1-16H/b15-13+,16-14+ |
| SMIL | N#Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(\C=C\c3ccccc3C#N)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[(E)-2-[4-[(E)-2-(2-cyanophenyl)ethenyl]phenyl]ethenyl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.4 |
| Formel vægt | 332.1313 |