Få mere at vide
1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine, Mikromol™
Beskrivelse
1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine |
| CAS | 1257-19-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H34 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. B (EP), Trimetazidine Imp. B (EP), 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity B, Trimetazidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N2O6/c1-27-19-9-7-17(21(29-3)23(19)31-5)15-25-11-13-26(14-12-25)16-18-8-10-20(28-2)24(32-6)22(18)30-4/h7-10H,11-16H2,1-6H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc(CN2CCN(Cc3ccc(OC)c(OC)c3OC)CC2)c(OC)c1OC |
| Vis mere |