missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione-d4 |
| CAS | 1246496-54-7 |
| Molekylær formel | C8 H17 N O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5/c9-6-4(11)1-2-14-8(6)7(13)5(12)3-10/h4-8,10-13H,1-3,9H2/t4?,5-,6?,7?,8?/m1/s1 |
| SMIL | NC1C(O)CCOC1C(O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2R)-1-(3-amino-4-hydroxyoxan-2-yl)propane-1,2,3-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.224 |
| Formel vægt | 207.111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?