missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30344411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344411 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3994005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide
CAS 39633-82-4
Molekylær formel C11 H21 N3 O
Mængde 5 mg
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-piperidinopiperidine, NSC 76044, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic acid amide
InChI formel InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15)
SMIL NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2
IUPAC navn 4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 211.3
Formel vægt 211.1685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.