missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide |
| CAS | 39633-82-4 |
| Molekylær formel | C11 H21 N3 O |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-piperidinopiperidine, NSC 76044, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic acid amide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15) |
| SMIL | NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.3 |
| Formel vægt | 211.1685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?