Få mere at vide
1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050514
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050514 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050514 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1977.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide
CAS 39633-82-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H21 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine, 4-Carbamoyl-4-piperidinopiperidine, NSC 76044, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic acid amide
InChI formel InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15)
SMIL NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2
IUPAC navn 4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 211.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 211.1685 g/mol