Få mere at vide
1,4'-Bipiperidine, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4'-Bipiperidine |
| Smeltepunkt | 66°C to 70°C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 168.28 |
| Procent renhed | 99% |