Få mere at vide
1,4'-Bipiperidine, 99%
Artikelnummer. 11479507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479507 1 g 1g
11489507 5 g 5g
11499507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22028.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4897-50-1 | C10H20N2 | 168.284 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4897-50-1
Molekylær formel C10H20N2
Molekylvægt (g/mol) 168.284
MDL nummer MFCD00006475
InChI nøgle QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78607
ChEBI CHEBI:40117
IUPAC navn 1-piperidin-4-ylpiperidin
SMIL C1CCN(CC1)C2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4'-Bipiperidine
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 168.28
Procent renhed 99%