Få mere at vide
1,4'-Bipiperidine (4-Piperidinopiperidine), Mikromol™
Beskrivelse
1,4'-Bipiperidine (4-Piperidinopiperidine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Piperidinopiperidine |
| CAS | 4897-50-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Piperidinopiperidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H20 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,4'-Bipiperidine, 1-(4-Piperidyl)piperidine, 1-(Piperidin-4-yl)piperidine, 4-(1-Piperidino)piperidine, 4-(1-Piperidinyl)piperidine, [1,4']Bipiperidinyl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2 |
| SMIL | C1CCN(CC1)C2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(4-piperidyl)piperidine |
| Vis mere |