Få mere at vide
1,4'-Bipiperidine (4-Piperidinopiperidine), Mikromol™
Artikelnummer. 30050375
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050375 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050375 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1157.070025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,4'-Bipiperidine (4-Piperidinopiperidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperidinopiperidine
CAS 4897-50-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Piperidinopiperidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H20 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,4'-Bipiperidine, 1-(4-Piperidyl)piperidine, 1-(Piperidin-4-yl)piperidine, 4-(1-Piperidino)piperidine, 4-(1-Piperidinyl)piperidine, [1,4']Bipiperidinyl
InChI formel InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2
SMIL C1CCN(CC1)C2CCNCC2
IUPAC navn 1-(4-piperidyl)piperidine
Molekylvægt (g/mol) 168.279
Mængde 25 mg
Formel vægt 168.1626 g/mol