missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30345428
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345428 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3994052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Dihydrochloride
CAS 83732-56-3
Molekylær formel C11H21N3O . 2HCl
Mængde 2.5 mg
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C11H21N3O.2ClH/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14;;/h13H,1-9H2,(H2,12,15);2*1H
SMIL NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2
IUPAC navn 4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 284.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.