missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester |
| CAS | 176515-52-9 |
| Molekylær formel | C32H38N4O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H38N4O4/c1-4-23-25-17-22(40-32(39)35-15-11-21(12-16-35)34-13-7-6-8-14-34)9-10-27(25)33-30-26(23)19-36-28(30)18-24(29(37)5-2)20(3)31(36)38/h9-10,17-18,21H,4-8,11-16,19H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(=O)C1=C(C)C(=O)N2Cc3c(CC)c4cc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)ccc4nc3C2=C1 |
| IUPAC navn | (12-ethyl-8-methyl-9-oxo-7-propanoyl-11H-indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl) 4-piperidin-1-ylpiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.67 |
| Formel vægt | 542.2893 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?