missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester, TRC

Artikelnummer. 30347983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347983 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2009005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester
CAS 176515-52-9
Molekylær formel C32H38N4O4
Mængde 5 mg
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl ester
InChI formel InChI=1S/C32H38N4O4/c1-4-23-25-17-22(40-32(39)35-15-11-21(12-16-35)34-13-7-6-8-14-34)9-10-27(25)33-30-26(23)19-36-28(30)18-24(29(37)5-2)20(3)31(36)38/h9-10,17-18,21H,4-8,11-16,19H2,1-3H3
SMIL CCC(=O)C1=C(C)C(=O)N2Cc3c(CC)c4cc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)ccc4nc3C2=C1
IUPAC navn (12-ethyl-8-methyl-9-oxo-7-propanoyl-11H-indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl) 4-piperidin-1-ylpiperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 542.67
Formel vægt 542.2893
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.