Få mere at vide
[1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-Ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050885
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050885 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050885 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1330.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-Ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester
CAS 176515-52-9
Analyt- eller komponentnavne [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32H38N4O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Irinotecan Impurity, RR03/I-03, [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl ester
InChI formel InChI=1S/C32H38N4O4/c1-4-23-25-17-22(40-32(39)35-15-11-21(12-16-35)34-13-7-6-8-14-34)9-10-27(25)33-30-26(23)19-36-28(30)18-24(29(37)5-2)20(3)31(36)38/h9-10,17-18,21H,4-8,11-16,19H2,1-3H3
SMIL CCC(=O)C1=C(C)C(=O)N2Cc3c(CC)c4cc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)ccc4nc3C2=C1
IUPAC navn (12-ethyl-8-methyl-9-oxo-7-propanoyl-11H-indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl) 4-piperidin-1-ylpiperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 542.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 542.2893 g/mol