Få mere at vide
[1,4'-Bipiperidine]-1'-carbonyl-d10 Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carbonyl-d10 Chloride Hydrochloride |
| CAS | 718613-22-0 |
| Molekylær formel | C11H10D10Cl2N2O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19ClN2O.ClH/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13;/h10H,1-9H2;1H/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C1([2H])N(C2CCN(CC2)C(=O)Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)piperidine-1-carbonyl chloride;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.26 |
| Formel vægt | 276.158 |