Få mere at vide
1-(4-(Benzyloxy)phenyl)-2-bromoethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-(Benzyloxy)phenyl)-2-bromoethanone |
| CAS | 4254-67-5 |
| Molekylær formel | C15 H13 Br O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-(Benzyloxy)-4-(bromoacetyl)benzene, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-benzyloxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-4'-(benzyloxy)acetophenone, 4-(Benzyloxy)phenacyl Bromide, 4'-(Benzyloxy)-alpha-bromoacetophenone, 4'-Benzyloxy-2-bromoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13BrO2/c16-10-15(17)13-6-8-14(9-7-13)18-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2 |
| SMIL | BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.166 |
| Formel vægt | 304.01 |