missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-(Benzyloxy)-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone, TRC

Artikelnummer. 30329471
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329471 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2871651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone
CAS 43229-01-2
Molekylær formel C15 H12 Br N O4
Mængde 1 g
Synonym 2-Bromo-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(Benzyloxy)-2-nitro-4-(2-bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitro-4-benzyloxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2-bromo-3'-nitroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C15H12BrNO4/c16-9-14(18)12-6-7-15(13(8-12)17(19)20)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9-10H2
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-bromo-1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 350.1641
Formel vægt 348.995
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.