missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone, Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| CAS | 43229-01-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 Br N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fenticonazole Sulfoxide, 2-Bromo-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(Benzyloxy)-2-nitro-4-(2-bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitro-4-benzyloxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2-bromo-3'-nitroacetophenone |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.17 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?