Få mere at vide
1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30336365
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336365 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2865451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone
CAS 1835-11-6
Molekylær formel C16H16O3
Mængde 1 g
Synonym 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMIL COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C
IUPAC navn 1-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Formel vægt 256.1099