Få mere at vide
1-(4-Benzyloxy-3-chlorophenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Benzyloxy-3-chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 800371-67-9 |
| Molekylær formel | C17H19ClN2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[3-Chloro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-16-12-15(20-10-8-19-9-11-20)6-7-17(16)21-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12,19H,8-11,13H2 |
| SMIL | Clc1cc(ccc1OCc2ccccc2)N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | 1-(3-chloro-4-phenylmethoxyphenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.8 |
| Formel vægt | 302.1186 |