Få mere at vide
1,4-Benzoquinon-d4, CDN
Artikelnummer. 30313499
Skift visning
Mængde:
0.25 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30313499 0.25 g -
30310931 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30313499 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND51940.25G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzoquinone-d4
CAS 2237-14-1
Molekylær formel C6 D4 O2
Mængde 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMIL [2 H]C1=C([2 H])C(=O)C(=C([2 H])C1=O)[2 H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-1,4-benzoquinon
Molekylvægt (g/mol) 112.12
Formel vægt 112,0462 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed