Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Benzoquinone |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 112°C to 116°C |
| Farve | Gul til Grøn |
| Tæthed | 1.3100g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Iodometry) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H4(=O)2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Benzoquinone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Quinone