Få mere at vide
1,4-Benzodioxan, 98%
Artikelnummer. 11448187
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448187 10 g 10g
11458187 50 g 50g
11468187 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17558.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 493-09-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Benzo-1,4-dioxan (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) anvendes til syntese af stereoisomerer, der blev vurderet somα - ogβ - adrenerge antagonister
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzo-1,4-
dioxan (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) bruges til syntese af stereoisomerer, der blev vurderet somα - ogβ
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-09-4
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00006821
InChI nøgle BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
PubChem CID 10301
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
SMIL C1COC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzodioxane
Tæthed 1.17
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.549
Mængde 10 g
Beilstein 120846
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%