Få mere at vide
1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride
Artikelnummer. 15414287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414287 5 g 5g
15404287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31670.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 63758-12-3 | C8H7ClO4S | 234.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63758-12-3
Molekylær formel C8H7ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 234.65
MDL nummer MFCD02677681
InChI nøgle JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2776169
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 234.66