Få mere at vide
1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd finder dets anvendelser som byggesten i syntesen af tetrahydroisoquinolinoner, i fremstillingen af benzofurananalog, en potentiel hæmmer af CAMP-specifik phosphodiesterase type IV, i syntesen af (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-on. Det blev screenet som et fragment for inhibitorer af PDEA under anvendelse af enthalpi-arrays og røntgenkrystallografi. 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd er også blevet brugt som et mellemprodukt i syntesen af en ny klasse af dopamin D3- og D4-receptorantagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd finder sin anvendelse som byggesten i syntesen af tetrahydroisoquinolinoner, i fremstillingen af benzofurananalog, en potentiel hæmmer af CAMP-specifik phosphodiesterase type IV, i syntesen af (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-on. Det blev screenet som et fragment for inhibitorer af PDEA under anvendelse af enthalpi-arrays og røntgenkrystallografi. 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd er også blevet brugt som et mellemprodukt i syntesen af en ny klasse af dopamin D3- og D4-receptorantagonister.
Opløselighed
Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde |
| CAS | 29668-44-8 |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Kogepunkt | 104 °C til 106 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Molekylær formel | C9H8O3 |
| MDL nummer | MFCD00010092 |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde |
| Show More |