Få mere at vide
1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452978 5 g 5g
11442978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18696.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 29668-44-8 | Molekylformel: C9H8O3 | Molekylvægt: 164,16 g/mol
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd anvendes som byggesten i syntesen af tetrahydroisoquinolinoner i fremstillingen af benzofurananalog, en potentiel hæmmer af CAMP-specifik fosfodiesterase type IV, i syntesen af (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. Det blev screenet som fragment for hæmmere af PDEA ved hjælp af entalpiarrays og røntgenkrystallografi. 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd er også blevet brugt som mellemprodukt i syntesen af en ny klasse af Dopamin D3- og D4-receptorantagonister.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd anvendes som byggesten i syntesen af tetrahydroisoquinolinoner i fremstillingen af benzofurananalog, en potentiel hæmmer af CAMP-specifik fosfodiesterase type IV, i syntesen af (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. Det blev screenet som fragment for hæmmere af PDEA ved hjælp af entalpiarrays og røntgenkrystallografi. 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd er også blevet brugt som mellemprodukt i syntesen af en ny klasse af Dopamin D3- og D4-receptorantagonister.
Opløselighed
Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærk
Opbevar den væk fra luft, oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29668-44-8
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00010092
InChI nøgle CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Kogepunkt 104 °C til 106 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%