Få mere at vide
1,4-Benzodioxan-6-boronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11339156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339156 1 g 1g
11349156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20296.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 164014-95-3 | C8H9BO4 | 179,966 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 164014-95-3
Molekylær formel C8H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 179.966
MDL nummer MFCD01009696
InChI nøgle SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid, 3,4-ethylenedioxy benzeneboronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylboranediol, boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1,4-benzodioxan-6-boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-ylboronic acid, 1,4-benzodioxan-6-yl boronic acid
PubChem CID 2776178
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylboronsyre
SMIL B(C1=CC2=C(C=C1)OCCO2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Mængde 1 g
Beilstein 7478648
Formel vægt 179.97
Procent renhed 97%